Få mere at vide
Chromium powder, -200 mesh, 99.94% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Chromium |
Farve | Grå |
Udseende | Gray powder |
Tæthed | 7.19g/cm3 |
Mængde | 100 g |
Maskestørrelse | -200 Mesh |
Lugt | Odorless |
Analyseprocentområde | 99.4% (Metals basis) |
Form | Pulver |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Y05E091 | Analysecertifikat | 12/12/2023 | 013796.14,013796.36,013796.22 |
Z20H012 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 013796.14,013796.36,013796.22 |
I29W032 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 013796.14,013796.36,013796.22 |
F08Q20 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 013796.14,013796.36,013796.22 |
I17P38 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 013796.14,013796.36,013796.22 |