Få mere at vide
Krompulver, -200 mesh, 99,94% (metalbasis)
Artikelnummer. 11391329
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391329 500 g 500g
11381329 25 g 25g
11371329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013796.36
 Begrænset vare
På lager
Chrom, Cr, CAS Number-7440-47-3, krom, chrom, elementar, ccris 159, krom fransk, forbindelser, chrom, krom tysk, cromo, metal, krom, metal, 500g, gråt pulver, 99,95% (metalbasis), CHEBI:28073, DOT Klasse: 4.1, Emballagegruppen: III, 231-157-5, H228 | CAS: 7440-47-3 | Cr | 52,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium
Farve Grå
Udseende Gråt pulver
Mængde 500 g
Maskestørrelse -200 Mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Pulver