Få mere at vide
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis) Artikelnummer.: 11371198
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11371198
500 g, 500g
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
Artikelnummer. 11371198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010147.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilsyneladende massefylde 2,0-3,0 g/cm 3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium
Farve Grå
Udseende Gray powder
Tæthed 7.19g/cm3
Mængde 500 g
Maskestørrelse -100 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU21F058 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/02/2025 Artikelnummer010147.36,010147.22,010147.A3,010147.09
PartinummerN10I013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
PartinummerK16R009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
PartinummerD18Y016 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
PartinummerR14H024 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis) >