Få mere at vide
Krompulver, -100 mesh, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium |
| Farve | Grå |
| Udseende | Gråt pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Maskestørrelse | -100 mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99% (metalbasis) |
| Form | Pulver |