Få mere at vide
Chromium pieces, 1-25mm (0.04-1in), 99.99% (metals basis) Artikelnummer.: 11344718
Chromium pieces, 1-25mm (0.04-1in), 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11344718
1 kg, 1kg
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11344718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043066.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molekylær formel Cr
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00010944
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC navn krom
SMIL [Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium pieces
Navn note 1 to 25mm (0.04 to 1 in.)
Mængde 1 kg
Lugt Odorless
Form Broken Plate
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP20L004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer043066.30,043066.A1,043066.18
PartinummerT26K008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2024 Artikelnummer043066.30,043066.A1,043066.18
PartinummerQ30K044 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/05/2024 Artikelnummer043066.30,043066.A1,043066.18
PartinummerU21J046 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/09/2023 Artikelnummer043066.30,043066.A1,043066.18
PartinummerB27S013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043066.30,043083.RF,043066.A1,043083.CJ,043066.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Chromium pieces, 1-25mm (0.04-1in), 99.99% (metals basis) >