Få mere at vide
Chrom(III)chloridhexahydrat, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300939
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11300939
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010686.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Chrom(III)chloridhexahydrat bruges som en organisk syntesekatalysator og som et additiv til intravenøse opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10060-12-5
Molekylær formel Cl3CrH12O6
Molekylvægt (g/mol) 266.44
MDL nummer MFCD00149660
InChI nøgle LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 83°C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel CrCl3·6H2O
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
IUPAC navn trichlorchrom;hexahydrat
Formel vægt 266.45 (158.35 Anhydrous)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 1.835 g/mL