Få mere at vide
Chromium(III) Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10457250 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10457250 100 g 100g
10172040 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457250 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/5480/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10060-12-5
Molekylær formel Cl3CrH12O6
Molekylvægt (g/mol) 266.44
MDL nummer MFCD00149660
InChI nøgle LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn chromium(3+) hexahydrate trichloride
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Tekniske data
Smeltepunkt 83°C
Farve Green
pH 2 to 3
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 266.44g/mol
Emballage Glass Jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.