Få mere at vide
Chromium(III) chloride hexahydrate, 99.5% min
Artikelnummer. p-7051852
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11319777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042114.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Chrom(III)chloridhexahydrat bruges som katalysator, som bejdsemiddel i trykkeri- og farvningsindustrien. Det er involveret i fremstillingen af vandfrit tetrahydrofurankompleks af chrom(III)chlorid ved at reagere med trimethylsilylchlorid. Det finder anvendelse ved fremstilling af en række chromholdige pigmenter i malingsindustrien og andre chromsalte i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10060-12-5
Molekylær formel Cl3CrH12O6
Molekylvægt (g/mol) 266.44
MDL nummer MFCD00149660
InChI nøgle LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 83°C
Farve Sort til Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Opløselighedsinformation Slightly soluble in acetone. Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether
IUPAC navn trichlorchrom;hexahydrat
Formel vægt 266.45 (158.35 Anhydrous)
Procent renhed ≤99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.76 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Chromium(III) chloride hexahydrate