Få mere at vide
Chrom(III)chlorid-hexahydrat, 99,5% min
Artikelnummer. 11329777
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329777 500 g 500g
11319777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042114.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266,44 g/mol
Chrom(III)chloridhexahydrat bruges som katalysator, som bejdsemiddel i trykkeri- og farvningsindustrien. Det er involveret i fremstillingen af vandfrit tetrahydrofurankompleks af chrom(III)chlorid ved at reagere med trimethylsilylchlorid. Det finder anvendelse ved fremstilling af en række chromholdige pigmenter i malingsindustrien og andre chromsalte i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10060-12-5
Molekylær formel Cl3CrH12O6
Molekylvægt (g/mol) 266.44
MDL nummer MFCD00149660
InChI nøgle LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 83 °C
Farve Sort til Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.76 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Opløselighedsinformation Let opløselig i acetone. Opløseligt i vand, alkohol. Uopløselig i æter
IUPAC navn chrom(3+)hexahydrattrichlorid
Formel vægt 266,45 (158,35 Vandfri)
Procent renhed ≤99.5%