Få mere at vide
Chrom(III)chloridhexahydrat, 98%
Beskrivelse
Chrom(III)chloridhexahydrat bruges som katalysator, som bejdsemiddel i trykkeri- og farvningsindustrien. Det er involveret i fremstillingen af vandfrit tetrahydrofurankompleks af chrom(III)chlorid ved at reagere med trimethylsilylchlorid. Det finder anvendelse ved fremstilling af en række chromholdige pigmenter i malingsindustrien og andre chromsalte i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 83°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,2222 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in acetone; Soluble in water, alcohol; Insoluble in ether |
| Formel vægt | 266.45 (158.35 Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chromium(III) chloride hexahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) chloride hexahydrate