Få mere at vide
Chrom(III)chloridhexahydrat, 98%
Beskrivelse
Chrom(III)chloridhexahydrat bruges som katalysator, som bejdsemiddel i trykkeri- og farvningsindustrien. Det er involveret i fremstillingen af vandfrit tetrahydrofurankompleks af chrom(III)chlorid ved at reagere med trimethylsilylchlorid. Det finder anvendelse ved fremstilling af en række chromholdige pigmenter i malingsindustrien og andre chromsalte i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 83°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,2222 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in acetone; Soluble in water, alcohol; Insoluble in ether |
| Formel vægt | 266.45 (158.35 Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |