Få mere at vide
Chrom(III)chloridhexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10044103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Artikelnummer. 10044103
Brand: Thermo Scientific Acros 213360051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10060-12-5
Molekylær formel Cl3CrH12O6
Molekylvægt (g/mol) 266.44
MDL nummer MFCD00149660
InChI nøgle LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
IUPAC navn chrom(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 83.0°C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel [Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2O
Merck Index 14, 2222
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in acetone,practically insoluble in ether
Formel vægt 266.44
Procent renhed 98%
Emballage Plast tromle