Få mere at vide
Chromium(III) Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15838770
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15838770 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15838770 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8024850100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 21679-31-2
Smeltepunkt 213°C to 216°C
MDL nummer MFCD00000015
Mængde 100 g
Synonym Chromium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)chromium(III), Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III), Chromium(III) acetylacetonate
Molekylvægt (g/mol) 349.32