Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(III) acetylacetonate |
| Smeltepunkt | 212 °C |
| Farve | Rødbrun til lilla |
| Kogepunkt | 340 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 14,4 til 15,3 % (Cr) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3COCH=C(CH3)O)3Cr |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 11 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 2,20g/100g alkohol (20 °C), 30,85g/100g benzen (20 °C), uopløseligt i petroleumsether |
| Show More |
Safety and Handling
- Chromium(III) acetylacetonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.