Få mere at vide
Chrom(III) acetylacetonat, 97 %
Artikelnummer. 10521641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521641 5 g Glasflaske 5g
10750701 100 g Plastflaske 100g
10279873 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192130050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 349,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21679-31-2
Molekylær formel C15H21CrO6
Molekylvægt (g/mol) 349.32
MDL nummer MFCD00000015 MFCD00000015
InChI nøgle JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Synonym chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
PubChem CID 91759531
IUPAC navn chrom; (Z)-4-oxoniumylidenpent-2-en-2-olat
SMIL [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) acetylacetonate
Smeltepunkt 212 °C
Farve Rødbrun til lilla
Kogepunkt 340 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 14,4 til 15,3 % (Cr)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3COCH=C(CH3)O)3Cr
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 11 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 2,20g/100g alkohol (20 °C), 30,85g/100g benzen (20 °C), uopløseligt i petroleumsether
Formel vægt 349.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) acetylacetonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.