Få mere at vide
Chrom(III) 2,4-pentanedionat, 97%
Artikelnummer. 11387377
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387377 100 g 100g
11397377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012538.22
 Begrænset vare
På lager
Katalysator i oxidation af methacrylestere med brintoverilte, MOCVD | CAS: 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 349,32 g/mol
Katalysator til oxidation af methacrylsyreestere med hydrogenperoxid, MOCVDChromium(III) 2,4-pentandionat anvendes til reduktion af detonation af nitromethan. Det bruges også i NMR-spektroskopi som et afslapningsmiddel på grund af dets opløselighed i ikke-polære organiske opløsningsmidler og dets paramagnetisme. Yderligere er det involveret i modifikationen af overfladeegenskaberne af faste polyurethaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21679-31-2
Molekylær formel C15H21CrO6
Molekylvægt (g/mol) 349.32
MDL nummer MFCD00000015 MFCD00000015
InChI nøgle JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Synonym chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
PubChem CID 91759531
IUPAC navn chrom; (Z)-4-oxoniumylidenpent-2-en-2-olat
SMIL [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(III) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 216°C
Tæthed 1.35 g/mL
Kogepunkt 340°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in toluene,acetic acid and non-polar organic solvents; Insoluble in water.
Formel vægt 349.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk