Få mere at vide
Chromium(II) chloride, anhydrous, 97%
Artikelnummer. p-7046443
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11333486
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14342.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
Chrom(II)chlorid bruges som en forløber for andre uorganiske og organometalliske chromkomplekser. Det er et reagens i Nozaki-Hiyama-Kishi-reaktionen. Det bruges også i Takai-olefineringen til at fremstille vinyliodider ud fra aldehyder i nærværelse af iodoform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chrom(II)chlorid bruges som forløber for andre uorganiske og organometalliske chromkomplekser. Det er et reagens i Nozaki-Hiyama-Kishi-reaktionen. Det bruges også i Takai-olefineringen til at fremstille vinyliodider ud fra aldehyder i nærværelse af iodoform.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol og æter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, vand og aktive metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-05-5
Molekylær formel CrCl2
MDL nummer MFCD00010947
Synonym Chromous chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(II) chloride
Smeltepunkt 824°C
Navn note anhydrous
Mængde 5 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2244
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formel vægt 122.9
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 2.878
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Chromic(II) chloride