Få mere at vide
Chrom(II)chlorid, vandfrit, 97 %
Artikelnummer. 11353486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353486 100 g 100g
11333486 5 g 5g
11343486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14342.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
Chrom(II)chlorid bruges som en forløber for andre uorganiske og organometalliske chromkomplekser. Det er et reagens i Nozaki-Hiyama-Kishi-reaktionen. Det bruges også i Takai-olefineringen til at fremstille vinyliodider ud fra aldehyder i nærværelse af iodoform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chrom(II)chlorid bruges som forløber for andre uorganiske og organometalliske chromkomplekser. Det er et reagens i Nozaki-Hiyama-Kishi-reaktionen. Det bruges også i Takai-olefineringen til at fremstille vinyliodider ud fra aldehyder i nærværelse af iodoform.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol og æter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, vand og aktive metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-05-5
Molekylær formel CrCl2
MDL nummer MFCD00010947
Synonym Chromous chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(II) chloride
Smeltepunkt 824 °C
Navn note Vandfri
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Tæthed 2.878
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2244
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i alkohol og æter.
Formel vægt 122.9
Procent renhed 97%