Få mere at vide
Chromium(II) chloride, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Chrom(II)chlorid anvendes til kondensation af aldehyder med trisubstituerede chloralkener samt i syntesen af en højaktiv prækatalysator til ethylenoligimerisering. Yderligere anvendelser af chrom(II)chlorid indbefatter omdannelsen af terminale olefiner til trans-iodocyclopropaner (i forbindelse med iodoform og tetraethylethylendiamin) med fremragende resultater; generering af bis(indenyl)chromdimerer og andre forskellige relaterede produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(II) chloride |
| Smeltepunkt | 824°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | CrCl2 |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,2244 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chromium(II) chloride, anhydrous
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Chromium(II) chloride, anhydrous