Få mere at vide
Chrom(II)chlorid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 15462887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462887 1 g 1g
15472887 5 g 5g
15482887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047176.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10049-05-5
Chrom(II)chlorid anvendes til kondensation af aldehyder med trisubstituerede chloralkener samt i syntesen af en højaktiv prækatalysator til ethylenoligimerisering. Yderligere anvendelser af chrom(II)chlorid indbefatter omdannelsen af terminale olefiner til trans-iodocyclopropaner (i forbindelse med iodoform og tetraethylethylendiamin) med fremragende resultater; generering af bis(indenyl)chromdimerer og andre forskellige relaterede produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-05-5
MDL nummer MFCD00010947
Synonym Chromous chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(II) chloride
Smeltepunkt 824°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel CrCl2
FN nummer UN3260
Merck Index 14,2244
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formel vægt 122.9
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 2.878 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromic(II) chloride