Få mere at vide
Chromium(II) chloride, 90%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(II) chloride |
| Smeltepunkt | 824.0°C |
| Navn note | 90% |
| Farve | Grå til grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 88% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | CrCl2 |
| Fieser | 01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84 |
| Merck Index | 15, 2248 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chromium(II) chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.