Få mere at vide
Krom(II)chlorid, 90%
Artikelnummer. 10521861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521861 10 g Glasflaske 10g
10154850 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10521861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223810100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CAS: 10049-05-5 | Cl2Cr | 122,9 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-05-5
Molekylær formel Cl2Cr
Molekylvægt (g/mol) 122.9
MDL nummer MFCD00010947
Synonym Chromous chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(II) chloride
Smeltepunkt 824,0 °C
Navn note 90%
Farve Grå til grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 88% min. (Argentometri)
Lineær formel CrCl2
Fieser 01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84
Merck Index 15, 2248
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og ether
Formel vægt 122.9
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(II) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.