Få mere at vide
Chroman-2-carboxylsyre, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555333
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10555333 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10585493 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10682865 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10555333 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC01246CB
Kemiske identifikatorer
CAS 51939-71-0
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00044719
InChI nøgle SFLFCQJQOIZMHF-UHFFFAOYNA-N
Synonym chromane-2-carboxylic acid, chroman-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-benzpyran-2-carboxylic acid, maybridge4_000177, 2-carboxychroman, chroman carboxylic acid, pubchem14568, 2-chroman-carboxylic acid
PubChem CID 2723665
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromane-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%