Få mere at vide
Chroman-8-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10266004
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266004 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10505194 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266004 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76101CB
Kemiske identifikatorer
CAS 31457-16-6
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD12198122
InChI nøgle LOFOWPRKKPHPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carboxylic acid, chromane-8-carboxylic acid
PubChem CID 12701138
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-8-carboxylsyre
SMIL C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chroman-8-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%