Få mere at vide
Chroman-6-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708255
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10708255 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10285264 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10708255 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 103203-84-5
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD08146590
InChI nøgle IFKANGOXGBPILW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carboxylic acid, chromane-6-carboxylic acid, chroman-6-carboxylicacid, 2h-1-benzopyran-6-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 6-chromanecarboxylic acid, acmc-1c8ke, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-6-carboxylic acid
PubChem CID 6504216
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-6-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chroman-6-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%