Få mere at vide
Chroman-6-carbaldehyd, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113514
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113514 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10316764 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113514 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32804CB
Kemiske identifikatorer
CAS 55745-97-6
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD08146589
InChI nøgle YIHDTNNFJDJYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carbaldehyde, chromane-6-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbaldehyde, chroman-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 6504215
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-6-carbaldehyd
SMIL C1CC2=C(C=CC(=C2)C=O)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chroman-6-carbaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 162.19
Procent renhed 95%