Få mere at vide
Chroman-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404738
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404738 1 g 1g
15414738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58448.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 115822-57-6 | Molekylær formel: C10H10O3 | Molekylvægt: 178,187 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115822-57-6
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD03783554
InChI nøgle UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795458
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-3-carboxylsyre
SMIL C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chroman-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 117 °C til 121 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 178.18
Procent renhed 97%