missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chroman 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479067
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479067 5 mg -
16406488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16479067 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15392

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Chroman 1 is a highly potent and selective ROCK inhibitor. Chroman 1 is more potent against ROCK2 (IC50=1 pM) than ROCK1 (IC50=52 pM). Chroman 1 also has inhibitory activity against MRCK, with an IC50 of 150 nM.

Chroman 1 is a highly potent and selective ROCK inhibitor. Chroman 1 is more potent against ROCK2 (IC50=1 pM) than ROCK1 (IC50=52 pM). Chroman 1 also has inhibitory activity against MRCK, with an IC50 of 150 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chroman 1
CAS 1273579-40-0
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H28N4O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.55 mM)
SMIL O=C([C@@H]1COC2=CC=C(OC)C=C2C1)NC3=CC=C(C4=CNN=C4)C=C3OCCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 436.5
Formel vægt 436.5
Procent renhed 98.84%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.