Tekniske data
| Base Material | Strong PS/DVB Cation Exchanger, Ba2+ form |
| Bed Weight | 550 mg |
| For Use With (Application) | Removal of Sulfate Ions From Water |
| Particle Size | 100 μm |
| Type | Chromafix PS-Ba2+ Cartridge |
| Pore Size | 100 Å |
| Quantity | 50 Pack |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?