missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chromafenozide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493407
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493407 50 mg 50mg
16407388 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17533

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Chromafenozide (ANS118) is a lepidopteran insecticide; it is highly effective in controlling various lepidopteran pests.

Chromafenozide (ANS118) is a lepidopteran insecticide

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chromafenozide
CAS 143807-66-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H30N2O3
Mængde 50 mg
Synonym ANS118
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (633.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C2C(CCCO2)=C1C)NN(C(C3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)C(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 394.51
Formel vægt 394.51
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.