Få mere at vide
Cholin p-Toluensulfonat Salt, TRC
Artikelnummer. 17961965
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961965 5 g
17910755 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17961965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4330505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55357-38-5
Molekylær formel C7 H7 O3 S . C5 H14 N O
Molekylvægt (g/mol) 275.36
Synonym 4-Methylbenzenesulfonate 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Choline Toluenesulfonate, Choline Tosylat
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)ammonium; 4-methylbenzensulfonat
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[N+](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline p-Toluenesulfonate Salt
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Formel vægt 275.1191