Få mere at vide
Kolesterylbenzoat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10132280 25 g Glasflaske 25g
10045923 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110200250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 604-32-0 | C34H50O2 | 490.77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-32-0
Molekylær formel C34H50O2
Molekylvægt (g/mol) 490.77
MDL nummer MFCD00003635
InChI nøgle UVZUFUGNHDDLRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cholesteryl benzoate, cholesterol benzoate, 3b-benzoyloxy cholest-5-ene, unii-n09h13shlb, n09h13shlb, cholest-5-ene-3-beta-yl benzoate, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, benzoate, 5-cholesten-3.beta.-ol benzoate, cholest-5-en-3-ol 3beta-, benzoate
PubChem CID 2723613
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl benzoate
Smeltepunkt 149°C to 150°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 10, 2181
Specifik rotation -15
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methylene chloride,,benzene,toluene,diethyl ether
IUPAC navn 9a,lla-dimethyl-1-(6-methylheptan-2-yl)-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ylbenzoat
Formel vægt 490.76
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver