Få mere at vide
kolesterol,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493310 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493310 5 g 5g
11413320 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493310 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210138205
Kemiske identifikatorer
CAS 57-88-5
Molekylær formel C27H46O
Molekylvægt (g/mol) 386.664
MDL nummer MFCD00003646
InChI nøgle HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonym cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopentahr-1H-cyclopentahr-en
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesterol
Farve Hvid
Tæthed 1.067g/mL
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 5 g
Formel vægt 386.64
Fysisk form Pulver