Beskrivelse
Gibco™ CHO-S Celler (cGMP Banked) og Media Kit er udviklet til vækst af kinesiske hamster-ovarieceller (CHO) og udtryk af rekombinante proteiner i suspensionskultur. Forældreceller CHO-S er blevet produceret, banket og testet for at opfylde cGMP-kvalitetsstandarder. Cellerne er tilpasset CD-medium CHO for serumfri suspensionsvækst. CD-mediet CHO er lavet af animalsk oprindelsesfri og kemisk definerede komponenter. Det indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter af ukendt sammensætning. Mediet er formuleret uden L-glutamin for større stabilitet og uden phenolrød for at minimere potentialet for østrogenlignende effekter.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Lavprotein, serumfri |
| Indhold og opbevaring | CHO-S Celler (cGMP banket) og Media Kit (SKU A1155701) indeholder: CD CHO Medium 1000 ml-10743-029, opbevar i mørke ved 2-8 °C >CHO-S Celler (cGMP lagret) 1 hætteglas (> 1x10^7 celler) - A11364-01 (se begrænset mærkningslicens), opbevare i flydende nitrogen >L-glutamin-200mM (100X) 100 ml - 25030-081 eller 25030-024 (CE-mærket version kun for Europa), opbevare ved -20 °C |
| Cellelinje | CHO-S Celler |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Arter | Hamster |
| Medieanbefaling | CD CHO Medium |
| Antal celler | 1 x 107 |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1 sæt |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.