Description
CHO DG44-cellerne (cGMP-bankede) og mediekittet er optimeret til vækst af dihydrofolatreduktase (DHFR-) kinesiske hamster-ovarieceller (CHO) og udtryk af rekombinante proteiner i suspensionskultur. Kittet leverer:
Gibco™ CD DG44 Medium—er et kemisk defineret, proteinfrit medium, der specifikt er designet til at muliggøre optimal vækst og udtryk af DG44-celler i suspensionskultur
CHO DG44-celler (cGMP-bankede) —Forældre CHO DG44-celler er blevet produceret, banket og testet for at opfylde cGMP-kvalitetsstandarder. De er prætilpasset til CD DG44-medium og udvalgt for overlegen cellevækst og transfektionseffektivitet.
Derudover CHO indeholder DG44-cellerne (cGMP-bankede) og Media Kit L-glutamin samt Pluronic™ F-68 optimal vækst og proteinekspression af DG44-celler i et proteinfrit, kemisk defineret miljø.
Specifications
Specifications
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri |
| Indhold og opbevaring | CHO DG44 Cells (cGMP banked) og Media Kit (SKU A1100001) indeholder: • CD DG44 Medium 1000 mL- 12610-010, opbevares i mørke ved 2-8 °C • CHO DG44-celler (cGMP-banket) 1 hætteglas (> 1x10^7 celler) - A1097101 (se begrænset etiketlicens), opbevares i flydende nitrogen • PLURONISK F-68 , 10 % (100X) 100 ml - 24040-032, opbevares ved stuetemperatur • L-glutamin-200mM (100X) 100 ml - 25030-081 eller 25030-024 (CE-mærket version kun for Europa), opbevares ved -20 °C |
| Cellelinje | CHO DG44 |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Arter | Hamster |
| Medieanbefaling | CD DG44 Medium |
| Antal celler | 1 x 107 |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1 sæt |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.