Få mere at vide
Chlorzoxazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16451118 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16451118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1462
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorzoxazone
CAS 95-25-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H4ClNO2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (589.73 mM)
SMIL O=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Molekylvægt (g/mol) 169.57
Formel vægt 169.57
Procent renhed 99.6%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation