Få mere at vide
Chlorthalidone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16422927 50 mg
16446858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15833
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MedChemExpress Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorthalidone
CAS 77-36-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H11ClN2O4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM)
SMIL O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 338.77
Formel vægt 338.77
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation