Få mere at vide
Chlorthalidon, 98%
Artikelnummer. 15628775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15628775 250 mg 250mg
15608705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15628775 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460932500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 77-36-1 | C14H11ClN2O4S | 338,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-36-1
Molekylær formel C14H11ClN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 338.77
InChI nøgle JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorthalidone, chlortalidone, phthalamudine, chlorphthalidolone, hygroton, chlorthalidon, phthalamodine, chlorothalidone, chlorphthalidone, natriuran
PubChem CID 2732
ChEBI CHEBI:3654
IUPAC navn 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzensulfonamid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NC2(C3=CC(=C(C=C3)Cl)S(=O)(=O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorthalidone
Tab ved tørring 0,5% max. (1 g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 338.77
Procent renhed 98%