Få mere at vide
Chlorpyriphos-methyl-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpyrifos-methyl D6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl3NO3PS/c1-12-15(16,13-2)14-7-5(9)3-4(8)6(10)11-7/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 326.9326 |