CAS RN 2083629-84-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Chlorpyriphos-methyl-d6, TRC
CAS: 2083629-84-7 Molekylær formel: C7 2H6 H Cl3 N O3 P S Molekylvægt (g/mol): 328.57 Synonym: Chlorpyrifos-methyl D6,sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane IUPAC navn: sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane SMIL: [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])[2H]