Få mere at vide
Klorpropam, TRC
Artikelnummer. 17987399
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17987399 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17987399 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC424905250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-21-3
Molekylær formel C10 H12 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 213.66
Synonym Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Bud Nip, Bygran, CI-IPC, CIPC, Chlor IFC, Chlor IFK, Chlor IPC, Chloro-IPC, Chloropropham, Chlorpropham, Cl-IFK, Elbanil, Furloe, Furloe 3EC, IPCPC, Isopropyl 3-chlorocarbanilate, Isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl N-(m-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl m-chlorocarbanilate, Keim-Stop, Liro CIPC, Metoxon, Mirvale, NSC 29466, Neo Stop 5, Nexoval, Preventol, Preventol 56, Shield Potato Sprout Inhibitor, Triherbicide CIPC, Y 3, m-Chlorocarbanilic acid isopropyl ester
IUPAC navn propan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamat
SMIL CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpropham
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 213.0557