Få mere at vide
Chlorpropamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpropamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| Formel vægt | 276.0335 |
| Procent renhed | >95% |