missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorpromazine N-Oxide Maleic Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30134422
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134422 100 mg
30008672 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC424745100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18683-80-2
Molekylær formel C21H23ClN2O5S
Molekylvægt (g/mol) 450.94
Synonym 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N-oxide, (2Z)-2-butenedioate, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-phenothiazine N-oxide, maleate, Chlorpromazine N-Oxide Maleate
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
SMIL C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine N-Oxide Maleic Acid Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2OS.C4H4O4/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vægt 450.1016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.