CAS RN 18683-80-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Chlorpromazine N-Oxide Maleic Acid Salt, TRC
CAS: 18683-80-2 Molekylær formel: C21H23ClN2O5S Molekylvægt (g/mol): 450.94 Synonym: 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N-oxide, (2Z)-2-butenedioate,2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-phenothiazine N-oxide, maleate,Chlorpromazine N-Oxide Maleate IUPAC navn: (Z)-but-2-enedioic acid;3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide SMIL: C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O