Få mere at vide
Chlorphenoxamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorphenoxamine |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethyl] (β-dimethylaminoethyl) ether, 2-[1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine, 2-(p-Chloro-α-methyl-α-phenylbenzyloxy)-N,N-dimethylethylamine, p-Chloro-α-methyldiphenhydramine, β-Dimethylaminoethyl (p-chloro-α-methylbenzhydryl) ether; |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClNO/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 303.139 |