Få mere at vide
Chloroxuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroxuron |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN2O2/c1-18(2)15(19)17-12-5-9-14(10-6-12)20-13-7-3-11(16)4-8-13/h3-10H,1-2H3,(H,17,19) |
| Formel vægt | 290.0822 |