Få mere at vide
Chlorotris(triphenylfosfin)rhodium(I), 97%
Artikelnummer. 11305978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305978 1 g 1g
11315978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010468.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925,23 g/mol
Chlorotris(triphenylphosphin)rhodium(I) anvendes som en homogen hydrogeneringskatalysator. Det bruges til selektiv hydrogenering af alkener og alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14694-95-2
Molekylær formel C54H45ClP3Rh
Molekylvægt (g/mol) 925.23
MDL nummer MFCD00010016
InChI nøgle IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
PubChem CID 84599
IUPAC navn rhodium;triphenylphosphan;chlorid
SMIL [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Farve Rød
Lugt Odorless
Lineær formel RhCl[(C6H5)3P]3
Mængde 1 g
Merck Index 14,10047
Opløselighedsinformation Soluble in most solvents (e;g; benzene,ethanol,chloroform,dichloromethane) but with phosphine dissociation; Reacts with O2 in solution
Formel vægt 925.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Micro Crystals