Få mere at vide
Chlorothiazide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16408186 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16408186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0224
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H6ClN3O4S2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (338.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)N=CNS2(=O)=O)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 295.72
Formel vægt 295.72
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation