missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chloroquine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroquine sulfate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3.H2O4S.H2O/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;1-5(2,3)4;/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4);1H2 |
| Formel vægt | 435.1595 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?