missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorophosphonazo III (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30353306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353306 500 mg
30351584 250 mg
30364017 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC375385500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1914-99-4
Molekylær formel C22H16Cl2N4O14P2S2
Molekylvægt (g/mol) 757.36
Synonym 3,6-bis[(4-Chloro-2-phosphonophenyl)azo]-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 3,6-bis[2-(4-Chloro-2-phosphonophenyl)diazenyl]-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, Chlorphosphonazo III, Dichlorophosphonazo III
IUPAC navn 3,6-bis[(E)-(4-chloro-2-phosphonophenyl)diazenyl]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid
SMIL Oc1c(N=Nc2ccc(Cl)cc2P(=O)(O)O)c(cc3cc(c(N=Nc4ccc(Cl)cc4P(=O)(O)O)c(O)c13)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorophosphonazo III (Technical Grade)
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H16Cl2N4O14P2S2/c23-10-1-3-12(14(7-10)43(31,32)33)25-27-19-16(45(37,38)39)5-9-6-17(46(40,41)42)20(22(30)18(9)21(19)29)28-26-13-4-2-11(24)8-15(13)44(34,35)36/h1-8,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)
Formel vægt 755.8957
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.